Learn More
Corning™ cmRL 1066
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15343561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15343561 6 x 500 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15343561 Fornitore Corning™ N. del fornitore 15110CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    249.52€ / pezzi 6
    Risparmia 70.48€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For use in both serum supplemented and unsupplemented culture
(This is suggested replacement for 15-110-CVR.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type cmRL 1066
Quantità 6 x 500 mL
pH 6.9 to 7.3
Content And Storage 2° to 8°C