Learn More
Descripción
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Especificaciones
Especificaciones
| Stile dei tubi | Heat sealable flexible tubing |
| Descrizione pellicola | EVA |
| N. per custodia | 1/Ea. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Dettagli porta | Port 1 - 0.37 in. Connector, 12 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D., chemically resistant, heat sealable flexible tubing, port 2 - male MPC connector with 0.37 in. barb, female MPC cap, port- 3 female MPC connector with 0.37 in. barb, male MPC plug, break-off i |
| Quantità | Each |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?