Learn More
Corning™ EDTA
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15323591
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15323591 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15323591 Fornitore Corning™ N. del fornitore 46034CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.30€
    48.04€ / 100mL
    Risparmia 10.26€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Cellgro incorporates many principles developed by the pharmaceutical industry including the use of WFI quality water, raw material testing, in-process monitoring, and finished product testing.
  • 0.5M
  • pH 8.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 15° to 30°C
Forma Liquid
Product Type EDTA
Formato Plastic Bottle
pH 8
Quantità 100 mL