Learn More
Corning™ G418 Sulfate, 50mg/mL
Blocks polypeptide synthesis by hindering protein elongation. Corning™ G418 Sulfate is an aminoglycoside similar in structure to gentamicin, neomycin and kanamycin.
138.65€ - 585.00€
Specifica
Content And Storage 2° to 8°C
Forma Liquid
Product Type Antibiotic
Sterilità Sterile
Formato Plastic Bottle
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15303681
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
30-234-CR
20 mL
138.65€
20mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15393671
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
30-234-CI
100 mL
585.00€
100mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Well-known, effective selection agent G418 Sulfate is recommended for use as selection agent in a concentration range of 100-800 μg/mL. This antibiotic blocks polypeptide synthesis by hindering protein elongation, and inhibits the selection and maintenance of eukaryotic cells stably transfected with the neomycin resistance gene.  G418 is an aminoglycoside similar in structure to gentamicin, neomycin and kanamycin.
Specifica
Specifica
2° to 8°C
Antibiotic