Learn More
Corning™ G418 Sulfate, Powder
Packaged in plastic bottles
423.59€ - 4385.47€
Specifica
Content And Storage 2° to 8°C
Forma Powder
Product Type Antibiotic
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15313771
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
61-234-RG
5 g
423.59€
5g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15323771
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
61-234-RK
50 g
4385.47€
50g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
2° to 8°C
Powder
Antibiotic