Learn More
Corning™ MCDB 131 Media
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15333561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15333561 6 x 500 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15333561 Fornitore Corning™ N. del fornitore 15100CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    146.98€ / pezzi 6
    Risparmia 162.02€
    52% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Manufactured under industry-leading standards for low endotoxin content and superior results
(This is suggested replacement for 15-100-CVR.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type MCDB 131 Medium
Senza additivi No Glutamine
Quantità 6 x 500 mL
pH 7 to 7.6
Content And Storage 2° to 8°C