Learn More
Corning™ Microbiological Media
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15343721
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di media:
LB Broth
Terrific Broth
Dimensione della confezione:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di media Dimensione della confezione
15343721 Terrific Broth pezzi 6
15333721 LB Broth pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15343721 Fornitore Corning™ N. del fornitore 46055CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    105.55€ / pezzi 6
    Risparmia 212.45€
    66% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-04-2027
Sterile filtered
  • For the maintenance and propagation of E. coli
  • Terrific Broth supports higher cell densities than LB Broth, increasing plasmid yield
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Manufacturing Origin United States
Tipo di media Terrific Broth
Volume di riempimento 6 x 1000 mL
Formulazione Casein Peptone 10g/L, NaCl 10g/L
Da utilizzare con (applicazione) For maintenance/propagation of Escherichia coli with plasmid DNA and recombinant Protein production
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 6 x 1000 mL