Learn More
Corning™ Sodium Pyruvate 100mM Solution
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15323581
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15323581 100 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15323581 Fornitore Corning™ N. del fornitore 25000CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.95€
    35.89€ / pezzi 6
    Risparmia 35.06€
    49% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Suggested replacement for 25-000-CIR
cellgro incorporates many principles developed by the pharmaceutical industry including the use of WFI quality water, raw material testing, in-process monitoring, and finished product testing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2° to 8°C
Forma Liquid
Product Type Sodium Pyruvate
Sterilità Sterile-filtered
Formato Plastic Bottle
Quantità 100 mL