Learn More
Reagent Grade Water Tested to USP Purified Water, Corning™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15313711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 4 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15313711 2 x 4 L pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15313711 Fornitore Corning Media Tech N. del fornitore 46002LF
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-03-2027
Used in common laboratory applications requiring highly pure water. Corning™ Reagent Grade Water Tested to USP Purified Water is used in the preparation of reagents, rinsing glassware and plastic ware.
  • Tested to USP monograph for purified water
  • DNase, RNase, Protease-free
  • Endotoxin levels ≤0.025EU/mL
Certifications
Manufactured under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certified facility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 2 x 4 L