Learn More
Corning™ IPTG, Powder
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15393721
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mg
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15393721 1000 mg 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15393721 Fornitore Corning™ N. del fornitore 46102RF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.25€
    31.15€ / 1g
    Risparmia 27.10€
    46% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-02-2027
Produced under highest industry standards
IPTG (isopropylthiogalactoside)
  • Inducer of lac operon in bacteria
  • Used with X-gal for detecting lac gene activity
  • For screening of clones containing gene of interest in lac operon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For screening clones when used with X-Gal to detect lac gene activity
Quantità 1000 mg