Learn More
Corning™ Provette per centrifuga con tappo CentriStar™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10604551 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Graduazioni:
1.5 to 14.5 mL in 0.5 mL intervals
5 to 50 mL in 2.5 mL increments
Imballaggio:
Busta
In rack
Rack universale
Sfusi
RCF max:
12500 xG
15.500 x g
17000 xG
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Imballaggio RCF max Dimensione della confezione
10604551 50 mL 5 to 50 mL in 2.5 mL increments Sfusi 17000 xG pezzi 500
10334131 50 mL 5 to 50 mL in 2.5 mL increments In rack 17000 xG pezzi 500
10579691 15 mL 1.5 to 14.5 mL in 0.5 mL intervals In rack 12500 xG pezzi 500
10738771 15 mL 1.5 to 14.5 mL in 0.5 mL intervals Busta 12500 xG pezzi 500
10291433 50 mL 5 to 50 mL in 2.5 mL increments Rack universale 15.500 x g pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10604551 Fornitore Corning™ N. del fornitore 430829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.32€
    211.63€ / pezzi 500
    Risparmia 23.69€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole. Le provette per centrifuga Corning™ con tappi CentriStar™ a prova di perdita sono fornite con un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate.
Il design a prova di perdita include un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate. I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole.
 Superior Performance
  • Temperature range from -80° to 120°C
  • Conical bottoms
  • Manufactured from clear virgin medical grade polypropylene (PP) for excellent visibility and strength
  • Sterile, certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Large white marking spot and black printed graduations
  • 5 year shelf life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Orange
Diameter (English) Outside 1,2in.
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Sì
Materiale Polipropilene
Imballaggio Sfusi
Quantità 25 Pk., 500/Cs.
Sterilità Sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 114 mm
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Forma del fondo Profilo conico
Tipo di chiusura CentriStar
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura Yes
Diametro (sistema metrico) 29.1 mm
Graduated Yes
Graduazioni 5 to 50 mL in 2.5 mL increments
Product Type Provetta per centrifuga
RCF max 17000 xG