Learn More
Corning™ Class A Reusable PMP Volumetric Flasks with Tapered PP Stopper
Codice prodotto. 11347871 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11347871 100 mL pezzi 6
11367871 25 mL pezzi 6
11387871 50 mL pezzi 6
11337871 10 mL pezzi 6
11377871 250 mL pezzi 5
11357871 1 L pezzi 3
11397871 500 mL pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11347871 Fornitore Corning™ N. del fornitore 5640P100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    197.95€ / pezzi 6
    Risparmia 14.05€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclaved to 121°C
Translucent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated ­graduation line. The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042. They are supplied with an imprinted lot number and certificate. These flasks may be autoclaved to 121°C without affecting the graduation tolerance. Recommended routine cleaning up to 60°C will preserve graduation markings. Height dimension is for flask only, without stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Translucent
Descrizione Individually calibrated graduation line
Diametro (sistema imperiale) esterno 2.5 in.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale PMP
Altezza (sistema imperiale) 6.6 in.
Altezza (sistema metrico) 17 cm
Include Imprinted lot number and certificate
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Giunto rastremato standard 14/23
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 140°F
Temperature Range (Metric) 60°C
Tolleranza 0.1 mL
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Diametro (sistema metrico) esterno 64 mm