Learn More
Corning™ Class B Reusable Polypropylene Volumetric Flasks with Tapered PP Stopper
Codice prodotto. 11307881 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11307881 10 mL pezzi 6
11337881 25 mL pezzi 6
11347881 250 mL pezzi 5
11357881 50 mL pezzi 6
11317881 100 mL pezzi 6
11367881 500 mL pezzi 4
11327881 1 L pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11307881 Fornitore Corning™ N. del fornitore 5641P10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    110.35€ / pezzi 6
    Risparmia 8.65€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line
Translucent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated ­graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60°C will ­preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.33 oz.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Translucent
Descrizione Individually calibrated graduation line
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.2 in.
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema metrico) 9 cm
Include Imprinted lot number and certificate
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Giunto rastremato standard 10/19
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 140°F
Temperature Range (Metric) 60°C
Tolleranza 0.08 mL
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 33 mm