Learn More
Corning™ Class B Reusable Polypropylene Volumetric Flasks with Tapered PP Stopper
Codice prodotto. 11367881 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11367881 500 mL pezzi 4
11337881 25 mL pezzi 6
11307881 10 mL pezzi 6
11347881 250 mL pezzi 5
11357881 50 mL pezzi 6
11317881 100 mL pezzi 6
11327881 1 L pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11367881 Fornitore Corning™ N. del fornitore 5641P500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    167.16€ / pezzi 4
    Risparmia 11.84€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line
Translucent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated ­graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60°C will ­preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 16.9 oz.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Translucent
Descrizione Individually calibrated graduation line
Diametro (sistema imperiale) esterno 4 in.
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema imperiale) 10.2 in.
Altezza (sistema metrico) 26 cm
Include Imprinted lot number and certificate
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Giunto rastremato standard 19/26
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 140°F
Temperature Range (Metric) 60°C
Tolleranza 0.5 mL
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 104 mm