Learn More
Corning™ Clear Polypropylene 96-Well Expanded-Volume Plates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10274972 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità unitSize
10274972 Sterile pezzi 50
10091462 Non-sterile pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10274972 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00€
    372.65€ / pezzi 50
    Risparmia 26.35€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offer reduced space requirements while maintaining full instrument compatibility
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
  • Flat, round, or V-shaped well bottom
  • Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Disponibili sterili o non sterili
Order Info
Packaged in bags of ten
Certifications
Certified DNase- and RNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DNase, RNase-free
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 5 inner packs of 10
Colore Clear
Product Type 96-well Assay Microplate
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 450 μl
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Quantità 50/Cs.