Learn More
Corning™ Closed System Solutions Preassembled Disposable Spinner Flasks
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Descrizione
Corning™ disposable spinner flask replacement caps are available separately. Each are provided sterile and individually doubled-bagged. Caps are available for 500 mL, 1 L, and 3 L flask sizes.
Compliance
Meets USP XXIV: 71 Bacteriostasis, Fungistasis and Sterility Standards.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.26 gal. |
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 5.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) braccio interno laterale | 3.9 cm |
| Diametro (sistema metrico) tappo braccio laterale | 5.4 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Materiale | Polystyrene |
| Altezza (sistema imperiale) | 9.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 24.5 cm |
| Vedi altri risultati |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.