Learn More
Corning™ Collagen I, Rat
Enhances cell attachment and proliferation or promotes expression of cell-specific morphology and function. Corning™ Collagen I, Rat is effective as a gel or a thin coating at a recommended concentration of 5 to 10μg/cm2 of growth surface depending on cell type.
225.47€ - 1600.00€
Specifica
Concentrazione | 3 to 4 mg/mL |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function |
Formulazione | Liquid in 0.02N acetic acid |
Sorgente | Rat Tail Tendon |
Product Type | Collagen, Rat Tail Type I |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11563550
|
Corning™
354236 |
100 mg |
225.47€
100mg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10727531
|
Corning™
356236 |
1000 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
Specifica
3 to 4 mg/mL | |
Liquid in 0.02N acetic acid | |
Collagen, Rat Tail Type I | |
>90% by SDS-PAGE |
Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function | |
Rat Tail Tendon | |
2°C to 8°C |