Learn More
Corning™ Inserti per tappi dotati di codice colore
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10317532 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore chiusura:
Bianco
Blue
Colori assortiti
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore chiusura unitSize
10317532 Bianco pezzi 500
10474912 Blue pezzi 500
10664933 Yellow pezzi 500
10032202 Green pezzi 500
10377572 Red pezzi 500
10461822 Colori assortiti pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10317532 Fornitore Corning™ N. del fornitore 2015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Corning cryogenic vials except 03-374-6
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification.
  • Inserts are packaged in resealable bags.
  • Nonsterile
  • Cap inserts fit all Corning™ cryogenic vials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Bianco
Colore White
Materiale Polipropilene
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Materiale chiusura Polipropilene