Learn More
Corning™ Rack per fiale criogeniche
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10787822 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
50 fiale criogeniche
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
10787822 50 fiale criogeniche pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10787822 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    106.51€ / pezzi 2
    Risparmia 7.49€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fits all Corning vials
Fits all Corning vials
  • Reusable polypropylene orange rack holds 50 cryogenic vials
  • Has locking feature for use with all Corning™ self-standing vials; allows one handed opening
Order Info
7.63L x 4W x 0.94 in. H (19.4 x 10.2 x 2.4cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Arancione
Altezza (sistema metrico) 2.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.94 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19.4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.63 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Dimensioni (L x P x A) 7.63 x 4 x 0.94 pollici (19.4 x 10.2 x 2.4 cm)
Capacità 50 fiale criogeniche
Progettazione Autobloccante
Materiale Polipropilene
Tipo Rack per fiale criogeniche