Description
For storage of internally and externally threaded vials in temperatures to –196°C (–320.8°F)
- Policarbonato a lunga durata
- Con sfiato per scarico, impilaggio intercambiabile e ampia area di etichettatura
- Coperchio serigrafato trasparente con design non reversibile e griglia numerica per evitare l'errato allineamento del coperchio e consentire una facile identificazione delle fiale
- Autoclavabile a 121°C (249.8°F)
- Cod. prod. Fisher 07-200-615, compatibile con: 81 fiale a filettatura interna o esterna da 1.0 a 2.0 ml
- Cod. prod. Fisher 07-200-616, compatibile con: 81 fiale a filettatura interna o esterna da 4.0 a 5.0 ml
- Cod. prod. Fisher 07-200-617, compatibile con: 100 fiale a filettatura interna da 2.0 ml
Specifications
Specifications
| Colore | Arancione |
| Materiale | Policarbonato |
| Forma | Quadrati |
| Tipo | Scatola di conservazione per congelatore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione di fiale con filettatura interna o esterna |
| Capacità | 81 fiale a filettatura interna o esterna da 1 a 2 ml |
| Include | Coperchio serigrafato |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 249.8°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 121°C |
| Min. Temperature (English) | -320.8°F |
| Show More |