Learn More
Corning™ Contenitori per la conservazione di fiale criogeniche
Codice prodotto. 10659351 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
100 fiale a filettatura interna da 2 ml
81 fiale a filettatura interna o esterna da 1 a 2 ml
81 fiale a filettatura interna o esterna da 4 a 5 ml
Array di provette:
10 x 10
9 x 9
Altezza (sistema imperiale):
2 in.
3.75 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Array di provette Altezza (sistema imperiale) unitSize
10659351 100 fiale a filettatura interna da 2 ml 10 x 10 2 in. pezzi 10
10767632 81 fiale a filettatura interna o esterna da 4 a 5 ml 9 x 9 3.75 in. pezzi 10
10390502 81 fiale a filettatura interna o esterna da 1 a 2 ml 9 x 9 2 in. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10659351 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    216.57€ / pezzi 10
    Risparmia 15.43€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For storage of internally and externally threaded vials in temperatures to –196°C (–320.8°F)
For storage of internally and externally threaded vials in temperatures to –196°C (–320.8°F)
  • Reusable racks are designed for use with most cryogenic vials
  • Cat. No. 431131 has a locking feature for use with all Corning self-standing vials
  • Cat. No. 431121 accepts internally threaded cryogenic vials only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Arancione
Materiale Policarbonato
Forma Square
Tipo Scatola di conservazione per congelatore
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione di fiale a filettatura interna o esterna
Capacità 100 fiale a filettatura interna da 2 ml
Include Coperchio serigrafato
Temperatura max (sistema imperiale) 249.8°F
Temperatura max (sistema metrico) 121°C
Min. Temperature (English) -320.8°F
Min. Temperature (Metric) °
Array di provette 10 x 10
Dimensioni (L x P x A) 5.25 x 5.25 x 2 pollici (13.3 x 13.3 x 5.1 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.1 cm
Peso (sistema metrico) 1.95 kg