Descrizione
- Rack in policarbonato riutilizzabile e vassoio di conservazione
- Rack amovibile con griglia alfanumerica per 30 fiale
- Il vassoio può essere utilizzato anche per acqua o ghiaccio frantumato
- Rack e vassoio autoclavabili a 121°C (250°F)
Order Info
Dimensioni stazione di lavoro: 14.63L x 5.69P x 3°pollici A (37.1 x 14.5 x 7.6°cm)
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Capacità | 30 fiale criogeniche |
| Materiale | Policarbonato |
| Tipo | Rack per fiale criogeniche |