Learn More
Corning™ Puntali con barriera in rack incernierato DeckWorks™
Codice prodotto. 11709325 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 100 a 1000 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 768
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11709325 Da 100 a 1000 μl pezzi 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11709325 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4140
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Features an inert, high-density polyethylene barrier to eliminate aerosol carryover contamination during critical pipetting procedures.
  • The hinged rack design allows easy rack stacking
  • Racks can be reused
  • Simply remove the tip insert in the rack and replace with the Corning tip inserts for hinged racks
  • Allow maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials
  • Hinged racks within this system are manufactured from recycled polypropylene
  • Used for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results
  • These sterile tips will not trap liquids or inhibit PCR in the event of over-pipetting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 100 a 1000 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità
Colore Incolore
Dichiarazioni di pulizia Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, Sterility Assurance Level 10-3
Da utilizzare con (applicazione) Per dosaggi quantitativi in cui il legante del campione può alterare significativamente i risultati
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Rotondo
Imballaggio 96 Tips/Rack, 8 Racks/Pack
Graduato
Product Line DeckWorks
Materiale HDPE