Learn More
Corning™ Piastra riscaldante e agitatore digitali: Dispositivo di recupero per ancorette
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10700340 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agitatori
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10700340 Agitatori Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10700340 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6970SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.70€
    12.80€ / pezzi 1
    Risparmia 0.90€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la rimozione sicura di ancorette di agitazione riscaldate nei liquidi su agitatori con piastra riscaldante. Il dispositivo di recupero per ancorette di agitazione magnetiche Corning™ è efficace con tutti i modelli di agitatori.
  • Il magnete ad elevata potenza rimuove le ancorette di agitazione da contenitori di plastica e di vetro
  • Design ergonomico per facile recupero
Nota: rimuovere il contenitore dall’agitatore magnetico prima di utilizzare il dispositivo di recupero; il magnete dell’agitatore annulla la forza del magnete del dispositivo di recupero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori
Tipo Dispositivo di recupero per ancorette magnetiche