Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10643004 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
15 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10643004 10 mL pezzi 125
10130213 15 mL pezzi 125
10536493 5 mL pezzi 125
11323865 50 mL pezzi 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10643004 Fornitore Corning™ N. del fornitore 9950210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nonsterile tubes, constructed of Pyrex™ borosilicate glass.
These tubes feature more consistent uniform wall thickness, a well formed conical tapered tip, and durable tip radius. The tubes are designed to withstand centrifugation up to 3000 RCF.
Screw caps are sold separately. Product is supplied nonsterile.
For screw caps, see Cat. Nos. 9998-13, 99999-13 to fit Cat. No. 99502-5; see Cat. No. 9998-15, 99999-15 to fit Cat. Nos. 99502-10, 99502-15; see Cat. Nos. 9999-24 to fit Cat. No. 99502-50.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Monouso Single-use
Materiale Borosilicate Glass
N. per custodia 125
N. per confezione 125
Dimensioni filo 15-415
Sterilità Non-sterile
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 114 mm
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Not Included
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 3000 x g