Learn More
Corning™ Pipette Pasteur monouso in vetro
Codice prodotto. 10653004 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
14.6 cm
22.86 cm
33.02 cm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.55 cm
0.65 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10653004 33.02 cm 0.65 cm pezzi 100
10343663 14.6 cm 0.65 cm pezzi 1000
10528603 22.86 cm 0.55 cm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10653004 Fornitore Corning™ N. del fornitore 7095BNMR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.45€
    119.33€ / pezzi 100
    Risparmia 14.12€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 08-03-2027
Caratterizzata da una restrizione a un pollice dal vertice per facilitare l'innesto. Le pipette Pasteur in vetro monouso Corning™ sono ideali per travasi non volumetrici in studi di batteriologia, immunologia, ematologia e sierologia.
Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging. Corning™ Disposable Glass Pasteur Pipets are ideal for nonvolumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology and serology studies.
Corning disposable glass Pasteur pipets are available in convenient Packages. One-time use eliminates the danger of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents. These pipets feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging. They are ideal for rapid non­volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
'B' series pipets are soda lime glass. 'D' series are borosilicate glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore No
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.255 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 0.65 cm
Materiale Vetro sodico-calcico
Include Restrizione di 1 pollice sotto la parte superiore
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Stile punta Profilo rotondo
Lunghezza (sistema metrico) 33.02 cm
Tipo Pipette Pasteur senza tappo
Monouso Sì