Descrizione
- Translucent polypropylene
- Round-bottom
- Certified nonpyrogenic
- Sterilized by gamma radiation
- Caps do not accept color-coded cap inserts
- Designed for low-temperature storage of cells and biological fluids; can withstand temperatures from –196° to +121°C (–320.8° to +250°F)
- To prevent leakage, store vials in the vapor phase above liquefied nitrogen or other gases
Order Info
Supplied in bags of 50 vials, 500 per case
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Arancione |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.48 in. |
| Colore | Incolore |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12.2 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Sterilità | Sterile |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.69 in. |
| N. per custodia | 500 |
| N. per confezione | 50 |
| Vedi altri risultati |