Learn More
Corning™ Bottiglie monouso per agitatore rotante
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10507142 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di crescita cellulare:
1750 cm2
490 cm2
850 cm2
Tipo di chiusura:
Easy Grip
Standard Cap
Tappo Easy Grip
Tappo standard
con sfiato
Imballaggio:
20/case
20/vassoio, 20/contenitore
22/pk.
36/case
40/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 40
pezzi 44
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di crescita cellulare Tipo di chiusura Imballaggio Dimensione della confezione
10507142 850 cm2 Tappo Easy Grip 40/confezione pezzi 40
10147481 490 cm2 Tappo standard 40/confezione pezzi 40
10601414 850 cm2 Easy Grip 22/pk. pezzi 44
11333765 850 cm2 Standard Cap 36/case pezzi 40
10144051 850 cm2 Tappo standard 20/vassoio, 20/contenitore pezzi 20
10042621 850 cm2 con sfiato 40/confezione pezzi 40
10194381 1750 cm2 Standard Cap 20/case pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10507142 Fornitore Corning™ N. del fornitore 430849
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene vergine otticamente trasparente per una visibilità eccellente e trattati per colture di tessuti per un'adesione cellulare ottimale. I flaconi cilindrici monouso Corning™ consentono l'espansione iniziale di cellule aderenti con esposizione intermittente di cellule all'aria e ai terreni.
  • Bottles are manufactured from virgin polystyrene, caps from high density polyethylene
  • Both resins meet the USP Class VI requirements for plastic containers and closures
  • Treated for optimal cell attachment
  • One piece seamless construction with printed graduations
  • Printed lot numbers to aid in product traceability
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
Order Info
La misura di 490cm2 è priva di graduazioni e viene fornita con un tappo sigillante; il flacone più grande presenta graduazioni stampate nere e tappi di facile presa.
Certifications
Certificazione di apirogenicità per prestazioni costanti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 74.3 once, 2200 ml
Capacità (sistema metrico) 2200 ml
Diametro (sistema imperiale) 4.6 in.
Diametro collo esterno (sistema imperiale) 1.77 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Materiale Polistirene
Imballaggio 40/confezione
Sterilità
Area di crescita cellulare 850 cm2
Colore chiusura Arancione
Trattamento superficiale Trattamento per colture di tessuti
Graduated Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.66 in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 48 mm
Diametro (sistema metrico) 117 mm
Tipo di chiusura Tappo Easy Grip
Capacità (sistema imperiale) 74.3 oz.
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.