Learn More
Corning™ Tappo con sfiato per fiasche Spinner monouso
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10084274 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL 45
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filo Dimensione della confezione
10084274 GL 45 pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10084274 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.40€
    44.82€ / pezzi 4
    Risparmia 4.58€
    9% Sconto
In stock
Designed to fit Corning 500mL, 1L and 3L disposable spinner flasks.
These disposable high density polyethylene sterile vent caps contain a 0.2 μm pore hydrophobic PTFE membrane. They are designed to fit the Corning™ 500 mL, 1 L and 3 L Disposable Spinner Flasks (Cat. Nos. 3153, 3561 and 3563) for culture applications requiring increased gas exchange. They also fit Corning disposable polystyrene and polycarbonate storage bottles and glass bottles with GL45 threads for applications requiring venting.
  • Individually double bagged
  • Features large knurls for ergonomic handling
  • Sterilized (10−6 SAL) by gamma radiation; autoclaving is not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Descrizione Con sfiato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiasche Spinner monouso da 500 ml, 1 l e 3 l, per colture che richiedono un maggiore scambio gassoso
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Tappo
Dimensioni filo GL 45
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Sì
Sterilità Sì
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.