Learn More
Corning™ Filtri per bottiglia monouso sterili
Per l'uso in flaconi per terreni in vetro o polistirene con collo di dimensioni 33 e 45 mm. I filtri sterili monouso per flaconi Corning™ sono ideali per la filtrazione di componenti e terreni di coltura dei tessuti, fluidi biologici e altre soluzioni.
Marca:  Corning™ 430627
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05793kg
Codice prodotto. 10092461
  • 372.31€ / pezzi 48
Spedizione stimata: 10-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Three sizes: 150 mL, 500 mL and 1,000 mL.
  • Low liquid retention funnel design.
  • Available in 33 mm and 45 mm neck sizes to fit most glass and plastic media storage bottles.
  • 45 mm neck sizes fit on Corning™ glass 1395 bottles, to be used on 2L and smaller sizes only.
  • Prefilters must be ordered separately.
  • Individually packaged.
  • Sterile.
  • Nonpyrogenic.
Specifica
Specifica
Hose
4.5 cm bottle neck
Cellulose Acetate
Sterile
45 mm
Yes
48/Cs.
Bottle Top Vacuum Filter
5 cm
Single-use
Polystyrene, Cellulose Acetate
0.45 μm
13.6 cm2
Ideal for filtration of tissue culture media and components, biological fluids, other solutions
Square membrane filter, graduated funnel of clear polystyrene with polyethylene neck orange adapter, and tubing adapter
1/Pk.
150 mL