Learn More
Corning™ Filtri per bottiglia monouso sterili
Per l'uso in flaconi per terreni in vetro o polistirene con collo di dimensioni 33 e 45 mm. I filtri sterili monouso per flaconi Corning™ sono ideali per la filtrazione di componenti e terreni di coltura dei tessuti, fluidi biologici e altre soluzioni.
Marca: Corning™ 430514
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.47600kg
Descrizione
- Three sizes: 150 mL, 500 mL and 1,000 mL.
- Low liquid retention funnel design.
- Available in 33 mm and 45 mm neck sizes to fit most glass and plastic media storage bottles.
- 45 mm neck sizes fit on Corning™ glass 1395 bottles, to be used on 2L and smaller sizes only.
- Prefilters must be ordered separately.
- Individually packaged.
- Sterile.
- Nonpyrogenic.
Specifica
Portagomma | |
Collo bottiglia 4.5 cm | |
Acetato di cellulosa | |
Sterile | |
45 mm | |
No | |
Contenitore da 12 | |
Filtro a vuoto per bottiglie | |
7 cm |
Sì | |
Polistirene | |
0.45 μm | |
33.2 cm2 | |
Ideale per la filtrazione dei terreni per colture di tessuti e componenti, fluidi biologici e altre soluzioni | |
Filtro a membrana quadrato, imbuto graduato in polistirene trasparente con adattatore per collo in polietilene arancione e adattatore per tubazioni | |
1/Pk. | |
500 ml |