Learn More
Corning™ Disposable Tubing Set
Codice prodotto. 11317681 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Tubing Set with 0.2μ PTFE filter vent
Tubing Set without vent
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
11317681 Tubing Set without vent pezzi 2
11327681 Tubing Set with 0.2μ PTFE filter vent pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317681 Fornitore Corning™ N. del fornitore 10042
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with glass bottles
  • 48mm threaded Easy Grip Cap
  • Chemically resistant, heat sealable flexible tubing
  • Accommodates both 2L and 4L bottles
  • Male MPC connector with cap
  • PureFit™ tube clamp system
  • Autoclavable
  • 0.2 μm PTFE filter vent
*ADCF - Animal Derived Component Free **MPC - Medical grade Polycarbonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.952 cm
Materiale ADCF
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1.27 cm
Sterilità Sterili
Product Type Tubing Set without vent