Learn More
Corning™ Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Vent Cap
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10246341 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
340 to 510 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10246341 340 to 510 mL pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10246341 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431191
Spedizione stimata: 24-03-2027
One piece seamless construction
Treated for optimal cell attachment
  • One piece seamless construction
  • All bottles have printed lot numbers to aid in product traceability
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
  • Ribbed design provides twice the surface area with the same exterior dimensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 340 to 510 mL
Diametro (sistema imperiale) 4.6 in.
Diametro collo esterno (sistema imperiale) 1.77 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Materiale Polystyrene
N. per custodia 20/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Sterilità Sterile
Area di crescita cellulare 1700 cm2
Colore chiusura Rosso
Trattamento superficiale TC-Treated
Graduated Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.66 in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 48 mm
Diametro (sistema metrico) 117 mm
Tipo di chiusura Easy Grip Vent