Learn More
Corning™ Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10469901 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
2/confezione
20/bag
6/bag
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 40
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Dimensione della confezione
10469901 2/confezione pezzi 40
11343765 6/bag pezzi 40
10440672 20/bag pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10469901 Fornitore Corning™ N. del fornitore 430852
Spedizione stimata: 04-02-2027
Features a ribbed design that doubles the growth area without increasing bottle size. Corning™ Expanded Surface Roller Bottles one-piece seamless polystyrene construction prevents warping or bowing during use.
Treated for optimal cell attachment
  • One piece seamless construction
  • All bottles have printed lot numbers to aid in product traceability
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
  • Ribbed design provides twice the surface area with the same exterior dimensions
Order Info
Packaged 2 bottles per bag, 5 bottles per bag or 20 bottles per tray
Certifications
Certified nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 4.6 in.
Diametro collo esterno (sistema imperiale) 1.77 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Materiale Polystyrene
N. per custodia 40/Cs.
N. per confezione 2/Pk.
Imballaggio 2/confezione
Sterilità Sterile
Area di crescita cellulare 1700 cm2
Colore chiusura Arancione
Trattamento superficiale Trattamento per colture di tessuti
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.66 in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 48 mm
Diametro (sistema metrico) 117 mm
Tipo di chiusura Easy Grip