Learn More
Corning™ Fiale criogeniche con filettatura interna ed esterna
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10340412 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 ml
2 ml
4 mL
5 mL
Altezza (sistema metrico):
41.5 mm
47.6 mm
48.7 mm
76.5 mm
92.1 mm
Stile della base:
Conical (Self-standing)
Round
Round (Self-standing)
Dimensione della confezione:
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Stile della base Dimensione della confezione
10340412 2 ml 48.7 mm Round (Self-standing) pezzi 500
10514221 2 ml 47.6 mm Round pezzi 500
10504591 1.2 ml 41.5 mm Conical (Self-standing) pezzi 500
10766292 5 mL 92.1 mm Round (Self-standing) pezzi 500
10388611 4 mL 76.5 mm Round (Self-standing) pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10340412 Fornitore Corning™ N. del fornitore 430659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.31€
    359.08€ / pezzi 500
    Risparmia 39.23€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene, per garantire la stabilità a temperature estreme. Fiale per criogenia con filettatura esterna Corning™: un recipiente sicuro per la conservazione a temperature ultrabasse di colture cellulari preziose e campioni biologici.
  • Manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to -196°C
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal
  • Vials may be color coded with inserts
  • 4 mL self-standing vials are available in five cap colors
  • Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation
  • Free foam rack with each case
  • RNase-/DNase-free
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Colore Incolore
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7 mm
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 2 ml
Graduato Sì
Include Rondella in silicone
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320.8°F
Temperature Range (Metric) °
Stile filo Esterna
Stile della base Round (Self-standing)
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Senza RNasi Sì
Senza Dnasi Sì
Materiale chiusura Polipropilene
Marking Spot Sì
Certificazione/Conformità Nonpyrogenic, RNase/DNase-free
Altezza (sistema metrico) 48.7 mm