Learn More
Corning™ Fiale criogeniche con filettatura interna ed esterna
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10504591 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 ml
2 mL
4 mL
5 mL
Altezza (sistema metrico):
41.5 mm
47.6 mm
48.7 mm
76.5 mm
92.1 mm
Stile della base:
Conical (Self-standing)
Round
Round (Self-standing)
Dimensione della confezione:
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Stile della base unitSize
10504591 1.2 ml 41.5 mm Conical (Self-standing) pezzi 500
10514221 2 mL 47.6 mm Round pezzi 500
10340412 2 mL 48.7 mm Round (Self-standing) pezzi 500
10766292 5 mL 92.1 mm Round (Self-standing) pezzi 500
10388611 4 mL 76.5 mm Round (Self-standing) pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10504591 Fornitore Corning™ N. del fornitore 430658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    359.08€ / pezzi 500
    Risparmia 25.92€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene, per garantire la stabilità a temperature estreme. Fiale per criogenia con filettatura esterna Corning™: un recipiente sicuro per la conservazione a temperature ultrabasse di colture cellulari preziose e campioni biologici.
  • Manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to -196°C
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal
  • Vials may be color coded with inserts
  • 4 mL self-standing vials are available in five cap colors
  • Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation
  • Free foam rack with each case
  • RNase-/DNase-free
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Colore Naturale
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7 mm
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 1.2 ml
Graduato
Include Rondella in silicone
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Temperature Range (Metric) °
Stile filo Esterna
Stile della base Conical (Self-standing)
Volume (sistema metrico) totale 1.2 mL
Senza RNasi
Senza Dnasi
Materiale chiusura Polipropilene
Marking Spot
Certificazione/Conformità Nonpyrogenic, RNase/DNase-free
Altezza (sistema metrico) 41.5 mm