Learn More
Corning™ Fibronectina, umana
Codice prodotto. 11533610 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11533610 5 mg 5mg
10526961 1 mg 1mg
11543610 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11533610 Fornitore Corning™ N. del fornitore 356008
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Promuove l'adesione, la diffusione e la proliferazione cellulare nonché la proliferazione su superfici per colture di tessuti. La fibronectina umana Corning™ può essere utilizzata come additivo al terreno di coltura privo di siero.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
The principal functions of fibronectin appear to be in cellular migration during wound healing and development, regulation of cell growth and differentiation, and haemostasis/thrombosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C
Product Type Fibronectina
pH 11
Quantità 5 mg
Sorgente Plasma umano