Learn More
Corning™ Flexible Packaging Systems: MPC Connector Tubing
Codice prodotto. 31932499 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Stile dei tubi:
Fits tubing 60.96 cm
Fits tubing 91.44 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile dei tubi unitSize
31932499 Fits tubing 91.44 cm pezzi 10
17243594 Fits tubing 91.44 cm Pezzo
17253594 Fits tubing 60.96 cm Pezzo
31932500 Fits tubing 60.96 cm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31932499 Fornitore Corning™ N. del fornitore 9170004
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear tubing; female MPC connector
  • Chemically resistant
  • Heat sealable
  • Flexible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Male luer Cap
Stile dei tubi Fits tubing 91.44 cm
Product Type Connector tubing
Certificazione/Conformità cGMPs, FDA Regulation 21 CFR part 820 and ISO 13485 Quality