Learn More
Corning™ Puntali per pipette per caricamento gel
Codice prodotto. 10078930 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
da 1 a 200 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 400
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10078930 da 1 a 200 μl pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10078930 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4853
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Corning-Gel-Loading Pipet Tips-Designed with capillary end to allow easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
  • Polipropilene di colore naturale
  • Possibilità di scelta tra puntali di caricamento del gel standard o per microvolumi
  • Disponibilità di puntali rotondi o piatti
  • Certificati privi di RNasi, DNasi, tracce di metalli e apirogeni
  • Non sterili
  • 200 puntali per rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) da 1 a 200 μl
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Lunghezza (sistema imperiale) 3.26 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.3 cm
Spessore 0.5 mm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase Free
Da utilizzare con (applicazione) L’estremità capillare consente un facile accesso ai gel di elettroforesi in verticale e orizzontale, pipettatori ultramicro
Stile punta Puntale per caricamento di gel, Round
Imballaggio Rack
Materiale Polipropilene