Learn More
Corning™ Puntali per pipette per caricamento gel
Puntali per pipette per caricamento di gel Corning––L'estremità capillare consente un facile accesso ai gel per elettroforesi verticale e orizzontale.
Marca: Corning™ 4854
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.43920kg
Descrizione
- Polipropilene in colore naturale
- Scelta di puntali standard o per caricamento di gel per microvolumi
- Disponibilità di puntali sferici o piatti
- Certificati esenti da RNasi, DNasi, tracce metalliche e apirogeni
- Non sterili
- 200 puntali per rack
Specifica
1 - 200 μl | |
Incolore | |
8.3 cm | |
DNase, RNase Free | |
Puntale per caricamento di gel | |
Polipropilene |
Non sterile | |
3.26 in. | |
0.4 mm | |
L’estremità capillare consente un facile accesso ai gel di elettroforesi in verticale e orizzontale, pipettatori ultramicro | |
Rack | |
Piatto |