Learn More
Corning™ Recipienti per colture cellulari HYPERFlask™ M
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10281845 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Rivestimento superficiale:
Not Treated
Trattamento Cellbind™
N. per confezione:
1
1/Pk.
4
N. per custodia:
24/Cs.
4/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rivestimento superficiale N. per confezione N. per custodia unitSize
10281845 Trattamento Cellbind™ 1 4/Cs. pezzi 4
10569765 Trattamento Cellbind™ 4 24/Cs. pezzi 24
10343305 Trattamento Cellbind™ 4 4/Cs. pezzi 4
15554449 Not Treated 1/Pk. 4/Cs. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10281845 Fornitore Corning™ N. del fornitore 10030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specificamente per l'uso manuale, alta resa e prestazioni elevate. Progettati appositamente per l'uso manuale. Il recipiente per colture cellulari Corning™ HYPERFlask™ M è dotato di una superficie di crescita multistrato permeabile al gas, per un efficiente scambio gassoso.
The Corning High Yielding Performance Flask (HYPERFlask) cell culture vessel offers 1720 cm² growth area in the footprint of a traditional 175 cm² flask. This high yield, high performance flask utilizes a multilayered gas permeable growing surface for efficient gas exchange.
  • Innovative Design – 10 interconnected polystyrene growth surfaces
  • Optimal Growth – Corning CellBIND™ Surface treated gas permeable polystyrene for superior cell attachment and growth
  • Increase Cell Yield – 10-fold higher cell yields increases productivity and capacity and reduces processing time and incubator space
  • Save Time and Space – Reduce processing time and incubator storage space by handling one flask as compared to 10 traditional 175 cm² flasks
  • Automation Compatible – Bar coded and compatible
  • with The Automation Partnership SelecT™ and CompacT™ SelecT™ cell culture systems with an upgrade
The Corning HYPERFlask Cell Culture Vessel has the same external dimensions as a standard T 175 cm² flask with 10 times the cell yield.
Order Info
Forniti in doppio sacchetto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Sì
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 560 ml
Materiale Polistirene
Stile collo Dritti
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1
Forma Rettangolare
Rivestimento superficiale Trattamento Cellbind™
Graduated No
Sterilità Sì
Forma del fondo Rectangular
Tipo di chiusura Piatta