Learn More
Corning™ Hink's TNM-FH Medium
Codice prodotto. 15343611
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 15343611
Marca: Corning™ 13100CV
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for low endotoxin content and better results.
  • Modified Grace's formulation containing lactalbumin hydrolysate (LAH) and ultrafiltered yeastolate
  • Used in production of recombinant genes due to their fast doubling times and ability to grow in suspension
Order Info
Liquid and powdered media are packaged in PET with tamper-evident seals; shipped at ambient temperature. Certificates of Analysis for each lot are available from Mediatech upon request.
Compliance
Liquid products are tested for sterility according to FDA Guidelines for the Manufacture of In Vitro Diagnostic Products (January 1994) for sterile labeling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di cellula Insect Cell
Concentrazione 1 X
Forma Liquid
Product Type Hink's TNM-FH medium
Sterilità Sterile
Con additivi Glutamine, Lactalbumin Hydrolysate, Yeastolate
Senza additivi No Insect Hemolymph
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Quantità 6 x 500 mL
Livello di endotossine 3.3559 EU/ mL
pH 6.3
Status giuridico RUO
Content And Storage 2° to 8°C