Learn More
Corning™ Fiale criogeniche con filettatura interna
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10630122 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 ml
2 ml
4 mL
5 mL
Altezza (sistema metrico):
39.8 mm
41.6 mm
47 mm
49 mm
70 mm
71.2 mm
90.2 mm
92.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10630122 2 ml 47 mm pezzi 500
10449521 5 mL 92.1 mm pezzi 500
10640122 4 mL 70 mm pezzi 500
10546243 2 ml 39.8 mm pezzi 250
10167051 5 mL 90.2 mm pezzi 500
10534211 4 mL 71.2 mm pezzi 500
10398321 1.2 ml 41.6 mm pezzi 500
10418571 2 ml 49 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Le fiale criogeniche sono destinate al posizionamento solo nella fase vapore dell'azoto liquido e non devono essere utilizzate per lo stoccaggio nella fase liquida. L'immersione delle fiale nella fase liquida potrebbe far penetrare il gas liquefatto nella fiala, con conseguente rapida evaporazione del liquido durante la rimozione e possibili esplosioni o dispersioni violente dalla fiala/dal perimetro della chiusura.
Per evitare l’esplosione delle fiale criogeniche, non riempire mai eccessivamente le unità di stoccaggio con azoto liquido. Prima dell'uso, ispezionare sempre le fiale per sincerarsi che non vi siano difetti visibili intorno ai bordi di chiusura. Quando si rimuovono le fiale dall'unità criogenica di stoccaggio, utilizzare sempre maschere di protezione, guanti di protezione pesanti e abbigliamento protettivo da laboratorio. Lasciare sempre che le fiale si riscaldino lentamente nella cappa di sicurezza biologica. Non riutilizzare mai le fiale criogeniche.
Codice prodotto. 10630122 Fornitore Corning™ N. del fornitore 430489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    359.08€ / pezzi 500
    Risparmia 25.92€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le fiale criogeniche sono destinate al posizionamento solo nella fase vapore dell'azoto liquido e non devono essere utilizzate per lo stoccaggio nella fase liquida. L'immersione delle fiale nella fase liquida potrebbe far penetrare il gas liquefatto nella fiala, con conseguente rapida evaporazione del liquido durante la rimozione e possibili esplosioni o dispersioni violente dalla fiala/dal perimetro della chiusura.
Per evitare l’esplosione delle fiale criogeniche, non riempire mai eccessivamente le unità di stoccaggio con azoto liquido. Prima dell'uso, ispezionare sempre le fiale per sincerarsi che non vi siano difetti visibili intorno ai bordi di chiusura. Quando si rimuovono le fiale dall'unità criogenica di stoccaggio, utilizzare sempre maschere di protezione, guanti di protezione pesanti e abbigliamento protettivo da laboratorio. Lasciare sempre che le fiale si riscaldino lentamente nella cappa di sicurezza biologica. Non riutilizzare mai le fiale criogeniche.
Includes
Rack in gommapiuma a 50 posizioni per ciascun contenitore per un facile trasporto
In polipropilene, per garantirne la stabilità a temperature estreme. Le fiale criogeniche con filettatura interna Corning™ sono contenitori sicuri e resistenti per conservare a temperature estremamente basse campioni biologici e colture cellulari delicati.
These vials provide a safe and secure vessel for ultra-low temperature storage of valuable cell cultures and biological samples. Made of polypropylene for stability in extreme temperature conditions.
  • °
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal.
  • 2 mL self-standing vials are available in five cap colors.
  • Vials may be color coded with inserts.
  • Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation.
  • Free foam rack with each case
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Sterili
  • Apirogeni
Warning! Do not use cryogenic vials for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Only store vials in the vapor phase above the liquefied gas. Always use appropriate safety equipment when removing vials from cryogenic storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Colore Incolore
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7 mm
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 2 ml
Graduato
Include Rondella in silicone, O-ring in gomma
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Stile Round
Temperature Range (Metric) °
Stile filo Interno
Senza RNasi
Senza Dnasi
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo
Marking Spot
Certificazione/Conformità Nonpyrogenic, RNase/DNase-free
Altezza (sistema metrico) 47 mm