Learn More
Corning™ Isotip™ Filtered Pipet Tips, Extended Length
Ideal for applications where avoiding cross-contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling
Marca: Corning™ 4810
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.90509kg
Includes: Rack per puntali per pipette
Descrizione
- Presenta una barriera in fibre legate inerte e idrofobica che previene la contaminazione da aerosol
- Polipropilene di colore naturale
- Confezionato sterile
- Certificato come privo di RNasi e DNasi e apirogeno
- I rack resistenti per i puntali soddisfano i requisiti dei pipettatori multicanale e resistono all'autoclavaggio ripetuto
- I puntali delle pipette 07-200-504 sono pensati per essere utilizzati con pipettatori da 1–20 μl, 10–100 μl e 20-200 μl, eliminando la necessità di conservare tre diversi puntali da pipetta
Specifica
1 - 200 μl | |
Sterile | |
Rack | |
Rack | |
Yes | |
Polipropilene |
Filtered | |
Incolore | |
Filtro, lunghezza estesa, Round | |
Universale | |
Isotip | |
10, 50 e 100 μl |