Learn More
Corning™ Lambda Plus 8 and 12-Channel Pipettors
Codice prodotto. 11353625 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
Da 20 a 200 μl
Da 5 a 50 μl
Da 50 a 300 μl
Numero di canali:
8
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero di canali Dimensione della confezione
11353625 Da 20 a 200 μl 8 Pezzo
11333625 μ 8 Pezzo
11343625 Da 5 a 50 μl 8 Pezzo
11363625 Da 50 a 300 μl 8 Pezzo
11373625 μ 12 Pezzo
11383625 Da 5 a 50 μl 12 Pezzo
11303635 Da 50 a 300 μl 12 Pezzo
11393625 Da 20 a 200 μl 12 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11353625 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00€
    582.37€ / pezzi 1
    Risparmia 42.63€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
  • Movimento uniforme dello stantuffo e forze di pipettaggio minime
  • Volume impostabile tramite rotella o con il pulsante dello stantuffo
  • Meccanismo di blocco che impedisce modifiche accidentali
  • Chiavetta inclusa per calibrazione in sede
  • Disponibile in 8 e 12 canali
  • Disponibile in volume da 1 a 300μ l
  • Espulsore del puntale regolabile
  • Completamente autoclavabile e resistente agli UV
  • Calibrato in fabbrica conformemente ai severi standard ISO 8655
Order Info
Supporto accessorio e rack disponibili separatamente (cod. prod. 07-201-790 e -789).
Warranty
3 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy Da ±3 a ±1%
Certificazione/Conformità CE
Autoclavabile Sì
Da utilizzare con Universal Pipette Tip
Numero di canali 8
Product Line Lambda Plus
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) Da 20 a 200 μl
Monitoraggio UV Sì
Warranty 3 Years