Learn More
Corning™ Universal Carousel Rack for Six Lambda Plus Single-channel Pipettors
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Descrizione
This stand is designed to hold six Corning™ LambdaTM plus single-channel pipettors.
Specifica
Specifica
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Lambda Plus |
| Tipo | Carousel Rack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 6 Pipettes |