Learn More
Corning™ Ultrapure Laminin, Mouse
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10419592 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10419592 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10419592 Fornitore Corning™ N. del fornitore 354239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    249.55€ / 1mg
    Risparmia 17.45€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Promotes cell adhesion, migration, growth, and differentiation, including neurite outgrowth
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Laminin is a major component of basement membranes. It has numerous biological activities ­including promotion of cell adhesion, migration, chemotaxis, growth, and differentiation, including neurite outgrowth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1 to 10μg/ cm2
Da utilizzare con (applicazione) Cell Adhesion, Cell Growth and Differentiation, Cell Migration, Neurite Outgrowth
Formulazione Frozen in 0.05M Tris HCl, 0.15M NaCl pH 7.4
Peso molecolare 900kD (unreduced)
Nome Mouse Ultrapure Laminin
Intervallo di pH 7.4
Analisi di controllo qualità >90% by SDS-PAGE
Quantità 1 mg
Sorgente Engelbreth Holm Swarm (EHS) Mouse tumor
Requisiti di stoccaggio -70°C
Cross-reattività Mouse
Forma Liquid