Learn More
Corning™ Costar™ Low Binding Plastic Microcentrifuge Tubes
Codice prodotto. 10296091 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.65 ml
1.7 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10296091 0.65 ml pezzi 500
10574391 1.7 ml pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10296091 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.50€
    48.10€ / pezzi 500
    Risparmia 3.40€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Caratterizzate da una tecnologia di polimeri legati che riduce la capacità legante di proteine e acidi nucleici, offrono un migliore recupero del campione. Le provette da microcentrifuga in plastica a bassa capacità legante Corning™ Costar™ resistono a forze fino a 17,000 x g.
Feature a bonded polymer technology that reduces protein and nucleic acid binding, resulting in a better sample recovery. Corning™ Costar™ Low Binding Plastic Microcentrifuge Tubes™ withstand forces up to 17,000 x g.
  • Supplied nonsterile and are autoclavable.
  • External graduations and frosted writing spot for easy sample identification.
  • Positive seal design allows repeated opening and closing.
  • Flat cap surface for convenient labeling.
  • Withstands a maximum RCF of 17,000 x g.
  • Costar low binding microcentrifuge tubes feature a bonded polymer technology that reduces protein and nucleic acid binding, resulting in better sample recovery.
  • RNase-/DNase-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Colore chiusura Natural
Materiale chiusura Polypropylene
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 0.65 ml
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
N. per confezione 500/Pk.
Sterilità Non-sterile
Graduated
Tipo di chiusura Snap Cap
Forma del fondo Conico
RCF max 17000 xG
Product Type Microcentrifuge Tube