Learn More
Corning™ Low-Volume 384-Well Polystyrene Plates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10727033 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Non trattata
Non-binding
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10727033
Marca: Corning™ 3540
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-base design is compatible with automation and bar coding
  • Validated for the FLIPR™ TETRA system—outer wells aligned for proper viewing with the FLIPR system
  • 2.8mm distance between well bottoms and plate bottom
  • Round wells with flat bottoms
  • Working volume: 5–45μL
  • Untreated surface binds biomolecules through passive interactions; Nonbinding surface (NBS™) creates a nonionic hydrophilic surface that minimizes molecular interactions; Tissue culture-treated surface provides optimal cell attachment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Colore Black, Clear Bottom
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.005 to 0.04 mL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) For miniaturized 384-well fluorescent homogeneous assays
Quantità 50/Cs.