Learn More
Corning™ 384-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom, Low Volume Microplate
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Description
Suited for fluorescent and luminescent assays using either top or bottom detection microplate readers.
Specifications
Specifications
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.03 cm2 |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Black, Clear Bottom |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 0.005 to 0.04 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Cell Culture |
| Show More |